Learn More
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)europium(III)
Codice prodotto. 11345059
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11345059 1 g 1g
11359119 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11345059 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 087898.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 15522-71-1 | C33H60EuO6 | 704.801 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15522-71-1
Formula molecolare C33H60EuO6
Molecular Weight (g/mol) 704.801
Numero MDL MFCD00000019
InChI Key RHXUZKJNHAMZEP-QFVJJVGWSA-N
Sinonimo eu dpm 3, tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato europium, tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato europium iii, resolve-al tm, europium iii-dpm, eu tmhd 3, europium 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, europium-tris dipivaloylmethane, tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato europium 3
PubChem CID 10897800
IUPAC Name europium;(E)-5-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one
SMILES CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.[Eu]
Specifica
Materiale o nome chimico Tris (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)europium (III)
Punto di fusione 187°C to 189°C
Quantità 1 g
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 701.78
Forma fisica Crystalline