Learn More
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)gadolinium(III)
Codice prodotto. 11362438
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11362438 1 g 1g
11352438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11362438 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 014486.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 14768-15-1 | C33H57GdO6 | 707.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14768-15-1
Formula molecolare C33H57GdO6
Molecular Weight (g/mol) 707.06
Numero MDL MFCD00010349
InChI Key UIVVGOMXFUOLAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate gadolinium
PubChem CID 132984032
IUPAC Name gadolinium;(Z)-5-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one
SMILES [Gd+3].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)gadolinium(III)
Punto di fusione 167°C to 170°C
Quantità 1 g
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 707.07
Forma fisica Crystalline