Learn More
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lanthanum(III), 98%
Codice prodotto. 11327928
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11327928 1 g 1g
11317928 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11327928 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036465.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14319-13-2 | C33H60LaO6 | 691.742 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14319-13-2
Formula molecolare C33H60LaO6
Molecular Weight (g/mol) 691.742
Numero MDL MFCD00010466
InChI Key VTNJXVDFRGBYJC-LWTKGLMZSA-N
Sinonimo Lanthanum(III)-DPM; La(TMHD)3
PubChem CID 72376397
IUPAC Name (Z)-5-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one;lanthanum
SMILES CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.[La]
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lanthanum(III)
Punto di fusione 240°C
Punti di ebollizione 370°C (decomposition)
Quantità 1 g
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 688.72
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder