Learn More
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)terbium(III), 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11366249
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11366249 1 g 1g
11376249 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11366249 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044842.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15492-51-0
Formula molecolare C33H57O6Tb
Molecular Weight (g/mol) 708.74
Numero MDL MFCD00064752
InChI Key DIIXZXQKWUIOAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tb tmhd 3, terbium iii tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate
PubChem CID 133109942
SMILES [Tb+3].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Tris (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)terbium (III)
Punto di fusione 155°C to 156°C
Quantità 1 g
IUPAC Name terbium(3+) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-dioxoheptan-4-ide)
Peso formulazione 708.74
Percent Purity 99%
Forma fisica Granules