Learn More
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)ytterbium(III), 99%
Codice prodotto. 11384487
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11384487 5 g 5g
11374487 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11384487 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039581.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 15492-52-1 | C33H57O6Yb | 722.867 g/mol
It is used as reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15492-52-1
Formula molecolare C33H57O6Yb
Molecular Weight (g/mol) 722.867
Numero MDL MFCD00000034
InChI Key KACMHCBXMZUMQV-LWTKGLMZSA-K
Sinonimo 2,2,6,6-tetramethylheptane-3,5-dione; ytterbium 3+, ytterbium 3+ tris 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate, tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato ytterbium iii-yb reo yb tmhd 3
PubChem CID 44473428
IUPAC Name (Z)-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate;ytterbium(3+)
SMILES CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].[Yb+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)ytterbium(III)
Punto di fusione 167°C to 169°C
Quantità 5 g
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 722.86
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline