Learn More
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride, hexahydrate, 98%
Codice prodotto. 10229203 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10229203 5 g Bottiglia in vetro 5g
10154740 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10229203 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 208750050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 50525-27-4 | C30H36Cl2N6O6Ru | 748.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50525-27-4
Formula molecolare C30H36Cl2N6O6Ru
Molecular Weight (g/mol) 748.62
Numero MDL MFCD00149670
InChI Key WHELTKFSBJNBMQ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo tris 2,2'-bipyridyl ruthenium ii chloride hexahydrate
PubChem CID 131664161
IUPAC Name 2-pyridin-2-ylpyridine;ruthenium(2+);dichloride;hydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ru++].C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(2, 2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride, hexahydrate
Punto di fusione >300.0°C
Analisi elementare 97.5% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 748.63
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals