Learn More
Tris(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)amine, TRC
Codice prodotto. 30452394
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30452394 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30452394 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT8878885G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)amine
CAS 70384-51-9
Formula molecolare C15H33NO6
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C15H33NO6/c1-17-10-13-20-7-4-16(5-8-21-14-11-18-2)6-9-22-15-12-19-3/h4-15H2,1-3H3
SMILES COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC
IUPAC Name 2-(2-methoxyethoxy)-N,N-bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]ethanamine
Molecular Weight (g/mol) 323.43
Peso formulazione 323.2308