Specifications
| Materiale o nome chimico | Tris(2-aminoethyl)amine |
| Punto di fusione | -16.0°C |
| Colore | Yellow |
| Densità | 0.9770g/mL |
| Punti di ebollizione | 265.0°C |
| Punto d'infiammabilità | >110°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | (H2NCH2CH2)3N |
| Show More |