Learn More
Tris(2-aminoethyl)amine, 97%
Codice prodotto. 11470437
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
Codice prodotto. 11470437
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21789.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4097-89-6 | C6H18N4 | 146.238 g/mol
Tris(2-aminoethyl)amine is a tetradentate chelating ligand and forms stable complexes with transition metals. It is also used as a carbon dioxide absorbent. Further, it acts as a reagent for cleavage of the fluorenylmethyloxycarbonyl (Fmoc) group in peptide synthesis. It reacts with aryl isocyanates and isothiocyanates to give tris-urea and -thiourea derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Tris(2-aminoethyl)amine is a tetradentate chelating ligand and forms stable complexes with transition metals. It is also used as a carbon dioxide absorbent. Further, it acts as a reagent for cleavage of the fluorenylmethyloxycarbonyl (Fmoc) group in peptide synthesis. It reacts with aryl isocyanates and isothiocyanates to give tris-urea and -thiourea derivatives.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Air sensitive and hygroscopic. Store in a cool place. Incompatible with strong acids and strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4097-89-6
Formula molecolare C6H18N4
Numero MDL MFCD00008177
InChI Key MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77731
ChEBI CHEBI:30631
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(2-aminoethyl)amine
Densità 0.978
pH 11.9
Punti di ebollizione 102°C (0.05 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Amine-like
Formula lineare N(CH2CH2NH2)3
Indice di rifrazione 1.4969
Quantità 25 g
Numero UN UN2922
Beilstein 1739626
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Sinonimo tris 2-aminoethyl amine, tren, taea, 2,2',2-triaminotriethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-aminoethyl, tri 2-aminoethyl amine, tren hp, tris aminoethyl amine, nitrilotris ethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl ethane-1,2-diamine
Informazioni di solubilità Miscible with water.
SMILES C(CN(CCN)CCN)N
IUPAC Name N',N'-bis(2-aminoethyl)ethane-1,2-diamine
Molecular Weight (g/mol) 146.238
Peso formulazione 146.24
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tris(2-aminoethyl)amine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P361 + P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tris(2-aminoethyl)amine