Learn More
Tris(2-aminoethyl)amine, 97%
Descrizione
Tris(2-aminoethyl)amine is a tetradentate chelating ligand and forms stable complexes with transition metals. It is also used as a carbon dioxide absorbent. Further, it acts as a reagent for cleavage of the fluorenylmethyloxycarbonyl (Fmoc) group in peptide synthesis. It reacts with aryl isocyanates and isothiocyanates to give tris-urea and -thiourea derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tris(2-aminoethyl)amine is a tetradentate chelating ligand and forms stable complexes with transition metals. It is also used as a carbon dioxide absorbent. Further, it acts as a reagent for cleavage of the fluorenylmethyloxycarbonyl (Fmoc) group in peptide synthesis. It reacts with aryl isocyanates and isothiocyanates to give tris-urea and -thiourea derivatives.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Air sensitive and hygroscopic. Store in a cool place. Incompatible with strong acids and strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tris(2-aminoethyl)amine |
| Densità | 0.978 |
| pH | 11.9 |
| Punti di ebollizione | 102°C (0.05 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | >110°C (230°F) |
| Odore | Amine-like |
| Formula lineare | N(CH2CH2NH2)3 |
| Indice di rifrazione | 1.4969 |
| Quantità | 500 g |
| Numero UN | UN2922 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Tris(2-aminoethyl)amine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H301-Tossico se ingerito.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H370-Provoca danni agli organi.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-aminoethyl)amine