Learn More
Tris(2-butoxyethyl) phosphate, 95%
Codice prodotto. 10503711 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 10503711
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 78-51-3 | C18H39O7P | 398.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-51-3
Formula molecolare C18H39O7P
Molecular Weight (g/mol) 398.48
Numero MDL MFCD00009456
InChI Key WTLBZVNBAKMVDP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tris 2-butoxyethyl phosphate, tbep, phosflex t-bep, tris butoxyethyl phosphate, tributoxyethyl phosphate, tri butoxyethyl phosphate, kronitex kp-140, tributyl cellosolve phosphate, ethanol, 2-butoxy-, phosphate 3:1, tri 2-butoxyethyl phosphate
PubChem CID 6540
ChEBI CHEBI:35038
IUPAC Name tris(2-butoxyethyl) phosphate
SMILES CCCCOCCOP(=O)(OCCOCCCC)OCCOCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(2-butoxyethyl) phosphate
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0000g/mL
Punti di ebollizione 215°C to 228°C (4.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 132°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [CH3(CH2)3OCH2CH2O]3P(O)
Indice di rifrazione 1.4370 to 1.439
Quantità 100 g
Gravità specifica 1
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.3g/L (20°C)
Peso formulazione 398.47
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid