Specifica
| Materiale o nome chimico | Tris[2-(diphenylphosphino)ethyl]phosphine |
| Punto di fusione | 134.0°C to 139.0°C |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Formula lineare | [(C6H5)2PCH2CH2]3P |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 670.69 |
| Percent Purity | 97% |