Learn More
Tris(4-isopropylphenyl) Phosphate, TRC
Codice prodotto. 30450273
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30450273 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30450273 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT885305500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tris[4-(2-methylethyl)phenyl] Phosphate
CAS 2502-15-0
Formula molecolare C27 H33 O4 P
Quantità 500 mg
Sinonimo Tris[4-(2-methylethyl)phenyl] Phosphate, Phenol','p-isopropyl-','phosphate (3:1) (8CI), p-Cumenyl phosphate ((C9H11O)3PO) (7CI), Tris(4-isopropylphenyl) phosphate, Tris(p-isopropylphenyl) phosphate, Phenol','4-(1-methylethyl)-','phosphate (3:1)
InChI Formula InChI=1S/C27H33O4P/c1-19(2)22-7-13-25(14-8-22)29-32(28,30-26-15-9-23(10-16-26)20(3)4)31-27-17-11-24(12-18-27)21(5)6/h7-21H,1-6H3
SMILES CC(C)c1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(cc2)C(C)C)Oc3ccc(cc3)C(C)C)cc1
IUPAC Name tris(4-propan-2-ylphenyl) phosphate
Molecular Weight (g/mol) 452.52
Peso formulazione 452.2116