Learn More
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine, 95%
Codice prodotto. 10442815 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10442815 1 g Bottiglia in vetro 1g
10435471 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10442815 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 422240010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 855-38-9 | C21H21O3P | 352.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 855-38-9
Formula molecolare C21H21O3P
Molecular Weight (g/mol) 352.36
Numero MDL MFCD00014896
InChI Key UYUUAUOYLFIRJG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tris 4-methoxyphenyl phosphine, trianisylphosphine, tris p-anisyl phosphine, phosphine, tris 4-methoxyphenyl, tri-p-anisylphosphine, tris p-methoxyphenyl phosphine, tris 4-methoxyphenyl phosphane, phosphine, tris p-methoxyphenyl, tri 4-methoxyphenyl phosphine, tri p-methoxyphenyl phosphine
PubChem CID 70071
IUPAC Name tris(4-methoxyphenyl)phosphane
SMILES COC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)OC)C3=CC=C(C=C3)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
Nota nome 95%
Punto di fusione 131.0°C to 134.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 352.36
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder