Learn More
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine, TRC
Codice prodotto. 30451802
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30451802 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30451802 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT8858305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
CAS 855-38-9
Formula molecolare C21H21O3P
Quantità 5 g
Sinonimo Tris(4-methoxyphenyl)phosphine, NSC 136458, TPAP, Tri(4-methoxyphenyl)phosphine, Tri(p-methoxyphenyl)phosphine, Tri-p-anisylphosphine, Trianisylphosphine, Tris(4-anisyl)phosphine, Tris(4-methoxylphenyl)phosphine, Tris(p-anisyl)phosphine, Tris(p-methoxyphenyl)phosphine
InChI Formula InChI=1S/C21H21O3P/c1-22-16-4-10-19(11-5-16)25(20-12-6-17(23-2)7-13-20)21-14-8-18(24-3)9-15-21/h4-15H,1-3H3
SMILES COc1ccc(cc1)P(c2ccc(OC)cc2)c3ccc(OC)cc3
IUPAC Name tris(4-methoxyphenyl)phosphane
Molecular Weight (g/mol) 352.36
Peso formulazione 352.1228