Learn More
Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine |
Punto di fusione | 72.0°C to 75.0°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 5 g |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. |
Peso formulazione | 466.29 |
Percent Purity | 99% |
Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.