Learn More
Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine, 99%
Codice prodotto. 10723213 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10723213 1 g Bottiglia in vetro 1g
10005873 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10723213 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 355340010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13406-29-6 | C21H12F9P | 466.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13406-29-6
Formula molecolare C21H12F9P
Molecular Weight (g/mol) 466.29
Numero MDL MFCD00058883
InChI Key PXYCJKZSCDFXLR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tris 4-trifluoromethylphenyl phosphine, tris 4-trifluoromethyl phenyl phosphine, tris 4-trifluoromethyl phenyl phosphane, phosphine, tris 4-trifluoromethyl phenyl, tris p-trifluoromethylphenyl phosphine, phosphine, tris .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-p-tolyl, tris p-trifluoromethylphenyl phosphine,min, acmc-20ajbq
PubChem CID 139448
IUPAC Name tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphane
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)P(C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C3=CC=C(C=C3)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine
Punto di fusione 72.0°C to 75.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 466.29
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.