Learn More
Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine, TRC
Codice prodotto. 30424482
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30424482 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30424482 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT245170500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine
CAS 13406-29-6
Formula molecolare C21 H12 F9 P
Quantità 500 mg
Sinonimo Phosphine','tris(alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl)- (7CI,8CI), Tris[p-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
InChI Formula InChI=1S/C21H12F9P/c22-19(23,24)13-1-7-16(8-2-13)31(17-9-3-14(4-10-17)20(25,26)27)18-11-5-15(6-12-18)21(28,29)30/h1-12H
SMILES FC(F)(F)c1ccc(cc1)P(c2ccc(cc2)C(F)(F)F)c3ccc(cc3)C(F)(F)F
IUPAC Name tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphane
Molecular Weight (g/mol) 466.279
Peso formulazione 466.053