Learn More
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)europium(III), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)europium(III) |
| CAS | 17631-68-4 |
| Formula molecolare | C30 H30 Eu F21 O6 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)europium, Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-O,O')-Europium, Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-κO,κO')-Europium, 3,5-Octanedione','6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-','europium complex Europium tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octadionate), Europium(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedione), Tris(6,6,7,7,8,8,8-hetafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)europium','Tris(7,7-dimethyl-1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-4,6-octanedionato)europium, NSC 379435, Sievers' reagent, Tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedionato)Eu(III), Tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedionato)europium, Tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedione)europium, Tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedione)europium(III), Tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyloctane-4,6-dionato)europium(III), Tris(2,2-dimethyl-6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-3,5-octanedionato)europium, Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)europium, Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)europium(III), Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-O,O')europium, Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-κO,κO')europium, Tris(7,7-dimethyl-1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-4,6-octanedionato)europium, Tris(perfluorobutanoylpivaloylmethano)europium |
| InChI Formula | InChI=1S/3C10H10F7O2.Eu/c3*1-7(2,3)5(18)4-6(19)8(11,12)9(13,14)10(15,16)17;/h3*4H,1-3H3;/q3*-1;+3 |
| SMILES | CC(C)(C)C1=[O][Eu+3]23([O]=C([CH-]C(=[O]2)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(C)(C)C)([O]=C([CH-]C(=[O]3)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(C)(C)C)[O]=C([CH-]1)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Molecular Weight (g/mol) | 1037.486 |
| Peso formulazione | 1038.092 |