Learn More
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)europium(III), TRC
Codice prodotto. 30451867
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30451867 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30451867 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT794558500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)europium(III)
CAS 17631-68-4
Formula molecolare C30 H30 Eu F21 O6
Quantità 500 mg
Sinonimo Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)europium, Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-O,O')-Europium, Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-κO,κO')-Europium, 3,5-Octanedione','6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-','europium complex Europium tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octadionate), Europium(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedione), Tris(6,6,7,7,8,8,8-hetafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)europium','Tris(7,7-dimethyl-1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-4,6-octanedionato)europium, NSC 379435, Sievers' reagent, Tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedionato)Eu(III), Tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedionato)europium, Tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedione)europium, Tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedione)europium(III), Tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyloctane-4,6-dionato)europium(III), Tris(2,2-dimethyl-6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-3,5-octanedionato)europium, Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)europium, Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)europium(III), Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-O,O')europium, Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-κO,κO')europium, Tris(7,7-dimethyl-1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-4,6-octanedionato)europium, Tris(perfluorobutanoylpivaloylmethano)europium
InChI Formula InChI=1S/3C10H10F7O2.Eu/c3*1-7(2,3)5(18)4-6(19)8(11,12)9(13,14)10(15,16)17;/h3*4H,1-3H3;/q3*-1;+3
SMILES CC(C)(C)C1=[O][Eu+3]23([O]=C([CH-]C(=[O]2)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(C)(C)C)([O]=C([CH-]C(=[O]3)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(C)(C)C)[O]=C([CH-]1)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Molecular Weight (g/mol) 1037.486
Peso formulazione 1038.092