Learn More
TAE Buffer, Tris-Acetate-EDTA, 50X Solution, Electrophoresis, Fisher BioReagents™
Tris-Acetate-EDTA, CAS Number-77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8, TAE, 4L, Gray, Tris (24%), Acetic Acid (5.0%), and EDTA (<2%)., DNase free, Pass Test, Filtered through a 0.2-micron filter., Electrophoresis, 50X Solution, Poly CUBE, Liquid, Protease free, DNase-, RNase- and Protease-Free, RT
37.40€ - 550.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10457583
|
Fisher Bioreagents
BP1332-500 |
500 mL | Poly Bottle |
37.40€
500mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10490264
|
Fisher Bioreagents
BP1332-1 |
1 L | Nalgene Poly Bottle |
62.45€
1L |
Spedizione stimata: 27-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10542985
|
Fisher Bioreagents
BP1332-4 |
4 L | Poly CUBE |
138.00€
4L |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10326463
|
Fisher Bioreagents
BP1332-20 |
20 L | Poly CUBE |
550.00€
20L |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Tris-Acetate-EDTA, CAS Number-77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8, TAE, 4L, Gray, Tris (24%), Acetic Acid (5.0%), and EDTA (<2%)., DNase free, Pass Test, Filtered through a 0.2-micron filter., Electrophoresis, 50X Solution, Poly CUBE, Liquid, Protease free, DNase-, RNase- and Protease-Free, RT
Tris–Acetate–EDTA (TAE) is commonly used as a buffer for nucleic acid electrophoresis.