Learn More
Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium(II) Hexafluorophosphate, TRC
Codice prodotto. 30449493
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30449493 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30449493 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT875006100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium(II) Hexafluorophosphate
CAS 80049-61-2
Formula molecolare C11H14F6N3PRu
Quantità 100 mg
Sinonimo Tris(acetonitrile)(η5-cyclopentadienyl)ruthenium Hexafluorophosphate
InChI Formula InChI=1S/C5H5.3C2H3N.F6P.Ru/c1-2-4-5-3-1;3*1-2-3;1-7(2,3,4,5)6;/h1-5H;3*1H3;;/q-1;;;;-1;+2
SMILES [F-][P+5]([F-])([F-])([F-])([F-])[F-].CC#[N][Ru+2]1234([N]#CC)([CH]5=[CH]1[CH-]2[CH]3=[CH]54)[N]#CC
Molecular Weight (g/mol) 434.28
Peso formulazione 434.99