Learn More
Tris-(benzyltriazolylmethyl)amine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tris-(benzyltriazolylmethyl)amine |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C30H30N10/c1-4-10-25(11-5-1)16-38-22-28(31-34-38)19-37(20-29-23-39(35-32-29)17-26-12-6-2-7-13-26)21-30-24-40(36-33-30)18-27-14-8-3-9-15-27/h1-15,22-24H,16-21H2 |
| Peso formulazione | 530.2655 |