Learn More
Tris(dibenzoylmethane)mono(phenanthroline)europium(III)
Codice prodotto. 11399668
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 g
0.5 g
Dimensione della confezione:
0.10g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11399668 0.5 g 0.50g
11389668 0.1 g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11399668 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044175.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
As an organic red light emitter | CAS: 17904-83-5 | C57H44EuN2O6 | 1004.951 g/mol
As an organic red light emitter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17904-83-5
Formula molecolare C57H44EuN2O6
Molecular Weight (g/mol) 1004.951
Numero MDL MFCD01321202
InChI Key DYKOLWWJTALFFU-RWBKAWJDSA-N
Sinonimo eu dbm 3 phen, tris dibenzoylmethane mono phenanthroline europium iii, tris dibenzoylmethane phenanthroline europium iii, tris dibenzoylmethane mono 1,10-phenanthroline europium lll, europium iii tris 1,3-diphenyl-1,3-propanedionato mono 1,10-phenanthroline, 2e-3-bis 1e-3-oxo-1,3-diphenylprop-1-en-1-yl oxy europio oxy-1,3-diphenylprop-2-en-1-one; phen
PubChem CID 14205791
IUPAC Name europium;(E)-3-hydroxy-1,3-diphenylprop-2-en-1-one;1,10-phenanthroline
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=CC(=O)C2=CC=CC=C2)O.C1=CC=C(C=C1)C(=CC(=O)C2=CC=CC=C2)O.C1=CC=C(C=C1)C(=CC(=O)C2=CC=CC=C2)O.C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.[Eu]
Specifica
Materiale o nome chimico Tris (dibenzoylmethane)mono (phenanthroline)europium (III)
Punto di fusione 172°C to 173°C
Quantità 0.5 g
Informazioni di solubilità Soluble in dichloromethane, THF
Peso formulazione 1001.93
Forma fisica Powder