Learn More
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), 97%
Codice prodotto. 10155760 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10155760 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
10170292 5 g Bottiglia in vetro 5g
11954361 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10155760 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 318775000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 51364-51-3 | C51H42O3Pd2 | 915.73 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51364-51-3
Formula molecolare C51H42O3Pd2
Molecular Weight (g/mol) 915.73
Numero MDL MFCD00013310
InChI Key CYPYTURSJDMMMP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tris dibenzylideneacetone dipalladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium, pd2 dba 3, tris dibezylideneacetone dipalladium, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, tris dibenzylideneacetonyl bis-palladium, tris dba, tris 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one dipalladium
PubChem CID 9811564
IUPAC Name (1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one;palladium
SMILES [Pd].[Pd].O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Punto di fusione 152.0°C to 155.0°C
Colore Black to Purple
Analisi elementare 96.0% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5CH=CHCOCH=CHC6H5)3Pd2
Quantità 500 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, thf, benzene, toluene
Peso formulazione 915.7
Percent Purity 97%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)