Learn More
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/3C17H14O.2Pd/c3*18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16;;/h3*1-14H;;/b3*13-11+,14-12+;; |
| Peso formulazione | 914.1204 |
| Percent Purity | >95% |