Learn More
Tris(dimethylamino)aluminum dimer
Codice prodotto. 11329328
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11329328 1 g 1g
11349328 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11329328 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043237.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Preparation of aluminum nitrides | CAS: 32093-39-3 | C12H36Al2N6 | 318.425 g/mol
Preparation of aluminum nitrides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32093-39-3
Formula molecolare C12H36Al2N6
Molecular Weight (g/mol) 318.425
Numero MDL MFCD00269811
InChI Key JGZUJELGSMSOID-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tris dimethylamido aluminum iii, tris dimethylamino aluminum dimer, bis bis dimethylamino alumanyl dimethylamine, bis mu-dimethylamino tetrakis dimethylamino dialuminum
PubChem CID 16688802
IUPAC Name N-[bis(dimethylamino)alumanyl]-N-methylmethanamine
SMILES CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C.CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Tris (dimethylamino)aluminum dimer
Punto di fusione 87°C to 89°C
Colore Brown to White
Densità 0.865 g/mL
Punti di ebollizione 90°C (0.05 mmHg)(sublimation)
Punto d'infiammabilità 21°C (70°F)
Formula lineare Al2[N(CH3)2]6
Quantità 1 g
Numero UN UN3131
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 318.42
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tris(dimethylamino)aluminum dimer
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H280-Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.