Learn More
Tris(ethylenediamine)cobalt chloride trihydrate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15510604 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15510604 5 g 5g
15520604 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15510604 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 458960050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 14883-80-8
Formula molecolare C6H24Cl3CoN6·3H2O
Molecular Weight (g/mol) 399.64
InChI Key WBMVTRUQSMZIKW-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo tris ethylenediamine cobalt iii chloride trihydrate, cobalt 3+ tris ethylenediamine trihydrate trichloride
PubChem CID 73995044
IUPAC Name cobalt(3+);ethane-1,2-diamine;trichloride;trihydrate
SMILES C(CN)N.C(CN)N.C(CN)N.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Co+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(ethylenediamine)cobalt chloride trihydrate
Punto di fusione >300.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (Argentometry)
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 399.64
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tris(ethylenediamine)cobalt chloride trihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.