Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99.8%, for analysis, biochemical grade
Codice prodotto. 10513921 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10513921 100 g Plastic bottle 100g
10032210 1 kg Plastic bottle 1kg
10531974 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10513921 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 167621000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-86-1
Formula molecolare C4H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 121.14
Numero MDL MFCD00004679
InChI Key LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Absorbance (40% aq. soln.) (1 cm cell) (10% aq. soln.) (1 cm cell), (10% aq. soln.) (1 cm cell) (40% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.1 max. at 260nm, 0.1 max. at 280nm, 0.2 max. at 290nm
Punto di fusione >168.5°C
Colore Brown to White
pH 10.0 to 11.5 (5% aq. soln.)
Punti di ebollizione 219.0°C to 220.0°C (10.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.8%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (HOCH2)3CNH2
Quantità 100 g
Beilstein 04, 303
Indice di Merck 15, 9951
Informazioni di solubilità Solubility in water: 550g/L (25°C). Other solubilities: 79.1g/L ethylene glycol- 26g/L methanol (25°C), 22g/L 95% ethanol- 14g/L dmf (25°C), 2g/L acetone- 0.5g/L ethyl acetate (25°C), 0.05g/L chloroform- <0.05g/L ccl4 (25°C)
Peso formulazione 121.14
Percent Purity 99.8%
Grado Analisi
Forma fisica Powder