Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99+%, for biochemistry
Codice prodotto. 10649623 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10649623 10 kg Plastic drum 10kg
10205100 500 g Plastic bottle 500g
10467720 1 kg Plastic bottle 1kg
10347120 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10649623 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 140500100
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99+%, C4H11NO3, CAS Number-77-86-1, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tham, tris, trisamine, tris base, tris buffer, tris hydroxymethyl aminomethane, trizma, trometamol, tromethamine, 2.5kg | CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-86-1
Numero MDL MFCD00004679
InChI Key LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Absorbance (40% aq. soln.) (1 cm cell), (40% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.2 max. at 290nm
Punto di fusione >168.5°C
Colore White
pH 10.0 to 11.5 (5% aq. soln.)
Punti di ebollizione 219.0°C to 220.0°C (10.0 mmHg)
Residuo della combustione 0.1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic drum
Formula molecolare C4H11NO3
Formula lineare (HOCH2)3CNH2
Quantità 10 kg
Beilstein 04, 303
Indice di Merck 15, 9951
Informazioni di solubilità Solubility in water: 550g/L (25°C). Other solubilities: 79.1g/L ethylene glycol- 26g/L methanol (25°C), 22g/L 95% ethanol- 14g/L dmf (25°C), 2g/L acetone- 0.5g/L ethyl acetate (25°C), 0.05g/L chloroform- <0.05g/L ccl4 (25°C)
Molecular Weight (g/mol) 121.14
Peso formulazione 121.14
Percent Purity 99+%
Grado Biochimica
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks