Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, 99+%, extra pure
Codice prodotto. 10421271 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10421271 250 g Plastic bottle 250g
10093020 100 g Plastic bottle 100g
10358360 1 kg Plastic bottle 1kg
10032593 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10421271 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 228032500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 1185-53-1 | C4H11NO3·HCl | 157.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1185-53-1
Formula molecolare C4H11NO3·HCl
Molecular Weight (g/mol) 157.6
Numero MDL MFCD00012590
InChI Key QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
PubChem CID 93573
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;hydrochloride
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Punto di fusione 150.0°C to 153.0°C
Colore White
pH 3.5 to 5 (1% soln. at 25°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (HOCH2)3CNH2·HCl
Quantità 250 g
Informazioni di solubilità (1% in water) Clear colorless
Peso formulazione 157.6
Percent Purity 99+%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals