Learn More
Tris(hydroxymethyl)phosphine, 95%
Codice prodotto. 10465375 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10465375 25 g Bottiglia in vetro 25g
10262952 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10465375 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 363840250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2767-80-8 | C3H9O3P | 124.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2767-80-8
Formula molecolare C3H9O3P
Molecular Weight (g/mol) 124.08
Numero MDL MFCD00055382
InChI Key JMXMXKRNIYCNRV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tris hydroxymethyl phosphine, methanol, phosphinidynetris, trimethylolphosphine, phosphinidynetrimethanol, tris methanol phosphine, phosphinidynetrismethanol, unii-y6tg7wf7oq, y6tg7wf7oq, methanol, 1,1',1-phosphinidynetris, methanol, phosphinidynetri-7ci,8ci
PubChem CID 76001
IUPAC Name bis(hydroxymethyl)phosphanylmethanol
SMILES C(O)P(CO)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(hydroxymethyl)phosphine
Punto di fusione 48°C to 56°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 111.0°C to 113.0°C (2.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Peso formulazione 124.08
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tris(hydroxymethyl)phosphine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.