Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris-maleate, 98%
Codice prodotto. 10721141 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10721141 100 g Bottiglia in vetro 100g
10677811 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10721141 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 264971000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 72200-76-1 | C4H11NO3·C4H4O4 | 237.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 72200-76-1
Formula molecolare C4H11NO3·C4H4O4
Molecular Weight (g/mol) 237.21
Numero MDL MFCD00082442
InChI Key HTMWOUBCEZXSHN-BTJKTKAUSA-N
Sinonimo butenedioic acid; tris buffer, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol; but-2-enedioic acid
PubChem CID 16218780
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;(Z)-but-2-enedioic acid
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Tris-maleate
Nota nome 98%
Punto di fusione 104°C to 106°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/10 mL
Peso formulazione 237.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Crystalline Powder