Learn More
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III), 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10621125 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10621125 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10621125 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 381580010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Tris[N, N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III)
CAS 103457-72-3
Punto di fusione 180°C to 184°C
Colore Yellow to Orange
Analisi elementare 32.5 to 34 % (C) 8.2 to 8.6 % (H)
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C18H54ErN3Si6
Formula lineare Er[N(Si(CH3)3)2]3
Numero MDL MFCD00271002
Quantità 1 g
Sinonimo bis trimethylsilyl azanide; erbium 3+, tris n,n-bis trimethylsilyl amide erbium iii, acmc-20al2x, erbium iii bis trimethylsilyl amide, tris bis trimethylsilyl amino erbium, erbium tris bis trimethylsilyl amide, erbium 3+ tris bis trimethylsilyl azanide, erbium tris trimethyl-n-trimethylsilyl silanaminide, silanamine,1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl-, erbium 3+ salt 3:1
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
InChI Key ZVNGWTZZRANJAO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Er+3]
IUPAC Name bis(trimethylsilyl)azanide;erbium(3+)
Molecular Weight (g/mol) 648.42
PubChem CID 6098739
Peso formulazione 648.42
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
  • H228-Solido infiammabile.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402-Conservare in luogo asciutto.