Learn More
Tris-NTA per-Tert-butyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30451378
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30451378 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30451378 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT8755501MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tris-NTA per-Tert-butyl Ester
CAS 862778-57-2
Formula molecolare C84H148N8O24
Quantità 1 mg
Sinonimo (alpha1S,alpha4S,alpha8S)-alpha1,alpha4,alpha8-tris[bis[2-(1,1-dimethylethoxy)-2-oxoethyl]amino]-11-[6-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-1-oxohexyl]-delta1,delta4,delta8-trioxo-1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane-1,4,8-tripentanoic Acid alpha1,alpha4,alpha8-Tris(1,1-dimethylethyl) Ester
InChI Formula InChI=1S/C84H148N8O24/c1-75(2,3)107-65(97)52-90(53-66(98)108-76(4,5)6)58(71(103)113-81(19,20)21)37-40-62(94)87-46-35-47-89(64(96)42-39-60(73(105)115-83(25,26)27)92(56-69(101)111-79(13,14)15)57-70(102)112-80(16,17)18)51-50-88(45-34-44-86(48-49-87)61(93)36-32-31-33-43-85-74(106)116-84(28,29)30)63(95)41-38-59(72(104)114-82(22,23)24)91(54-67(99)109-77(7,8)9)55-68(100)110-78(10,11)12/h58-60H,31-57H2,1-30H3,(H,85,106)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CN(CC(=O)OC(C)(C)C)C(CCC(=O)N1CCCN(CCN(CCCN(CC1)C(=O)CCCCCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)CCC(N(CC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)CCC(N(CC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC Name tert-butyl 5-[4,8-bis[4-[bis[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-oxoethyl]amino]-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentanoyl]-11-[6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoyl]-1,4,8,11-tetrazacyclotetradec-1-yl]-2-[bis[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-oxoethyl]amino]-5-oxopentanoate
Molecular Weight (g/mol) 1654.11
Peso formulazione 1653.0606