Learn More
Tris(pentafluorophenyl)borane, 95%
Codice prodotto. 10782053 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10782053 5 g Bottiglia in vetro 5g
10774933 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10782053 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 353130050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1109-15-5 | C18BF15 | 511.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1109-15-5
Formula molecolare C18BF15
Molecular Weight (g/mol) 511.98
Numero MDL MFCD00269813
InChI Key OBAJXDYVZBHCGT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tris pentafluorophenyl borane, tris perfluorophenyl borane, tris pentafluorophenyl boron, tris 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl borane, unii-i3wu5e2578, tris pentafluorophenyl-borane, borane, tris pentafluorophenyl, borane, tris 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl, perfluorotriphenylboron, zlchem 1272
PubChem CID 582056
IUPAC Name tris(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)borane
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(B(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(pentafluorophenyl)borane
Nota nome 95%
Punto di fusione 126°C to 131°C
Analisi elementare 94% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6F5)3B
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 9931
Peso formulazione 511.99
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tris(pentafluorophenyl)borane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.