Specifica
| Materiale o nome chimico | Tris(pentafluorophenyl)phosphine |
| Nota nome | 97% |
| Punto di fusione | 108.0°C to 110.0°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | (C6F5)3P |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 531.98 |
| Vedi altri risultati |