Specifica
| Materiale o nome chimico | Tris-phosphate |
| Nota nome | 98% |
| CAS | 6992-39-8 |
| Punto di fusione | 168.0°C to 172.0°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C4H14NO7P |
| Formula lineare | NH2C(CH2OH)3·H3PO4 |
| Vedi altri risultati |