Specifica
| Materiale o nome chimico | Tris(trimethylsilyl)amine |
| Punto di fusione | 67°C to 69°C |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 72°C (10.0 mmHg) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | N(Si(CH3)3)3 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | tris trimethylsilyl amine, amine, tris trimethylsilyl, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n,n-bis trimethylsilyl, silanamine,1,1,1-trimethyl-n,n-bis trimethylsilyl, nitrilotris trimethylsilane, ch3 3si 3n, n,n,n-tris trimethylsilyl amine #, bis trimethylsilyl amino-dimethylsilyl methane |
| Vedi altri risultati |