Learn More
Tris(trimethylsilyl) phosphite, 92%
Codice prodotto. 10341720 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10341720 5 g Bottiglia in vetro 5g
10129359 25 g Bottiglia in vetro 25g
10537020 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10341720 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 428520050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1795-31-9 | C9H27O3PSi3 | 298.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1795-31-9
Formula molecolare C9H27O3PSi3
Molecular Weight (g/mol) 298.54
Numero MDL MFCD00015588
InChI Key VMZOBROUFBEGAR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tris trimethylsilyl phosphite, phosphorous acid tris trimethylsilyl ester, silanol, trimethyl-, phosphite 3:1, tritrimethylsilyl phosphite, tmspi, acmc-209efr, trimethylsilanol phosphite, tris-trimethylsilylphosphite, tris trimethylsily phosphite
PubChem CID 137213
IUPAC Name tris(trimethylsilyl) phosphite
SMILES C[Si](C)(C)OP(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Specifications
Materiale o nome chimico Tris(trimethylsilyl) phosphite
Colore Colorless
Densità 0.8930g/mL
Punti di ebollizione 78.0°C to 81.0°C (8.3 mmHg)
Punto d'infiammabilità 66°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare P[OSi(CH3)3]3
Indice di rifrazione 1.4080 to 1.4110 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.893
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts.
Peso formulazione 298.54
Percent Purity 92%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tris(trimethylsilyl) phosphite
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.