Learn More
Tris(trimethylsilyloxy)ethylene, 95%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tris(trimethylsilyloxy)ethylene |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 0.8850g/mL |
| Punti di ebollizione | 90.0°C (1.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 39°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | [(CH3)3SiO]2C=CHOSi(CH3)3 |
| Indice di rifrazione | 1.4190 to 1.4220 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tris(trimethylsilyloxy)ethylene
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.