Specifica
| Materiale o nome chimico | Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride |
| Nota nome | 98% |
| Punto di fusione | 245.0°C to 250.0°C |
| Colore | Brown-Red to Maroon |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | [(C6H5)3P]3RhCl |
| Quantità | 1 g |
| Fieser | 01,140; 02,448; 03,325; 04,559; 05,736; 06,652; 07,68; 08,109; 09,113; 15,90 |
| Vedi altri risultati |