Learn More
Tris(triphenylphosphine)ruthenium(II) chloride, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tris(triphenylphosphine)ruthenium(II) chloride |
| Punto di fusione | 159.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | [(C6H5)3P]3RuCl2 |
| Quantità | 1 g |
| Fieser | 04,564; 05,740; 06,654; 12,179; 16,126; 06,175; 07,101; 08,840; 09,104; 17,33 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in methanol, ethanol, acetone,, ethyl acetate, chloroform and toluene, insoluble in diethyl ether and n-hexane |
| Peso formulazione | 958.85 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Tris(triphenylphosphine)ruthenium(II) chloride
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H332-Nocivo se inalato.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.