Learn More
Tris, Ultra Pure grade, 99.95% min., MP Biomedicals™
Catalog Number p-4404564
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
10 kg
77-86-1
C4H11NO3
121.136
MFCD00004679
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, Tris base
6503
CHEBI:9754
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
C(C(CO)(CO)N)O
77-86-1
C4H11NO3
121.136
MFCD00004679
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, Tris base
6503
CHEBI:9754
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
C(C(CO)(CO)N)O
Materiale o nome chimico Tris
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio >99.9%
Peso formulazione 121.1
Grado Ultrapure