Learn More
Macherey-Nagel™ Carta pH universale L Tritest™ L
Codice prodotto. 10303841 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di pH:
42380
Dimensione della confezione:
1 rotolo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di pH unitSize
10303841 42380 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10303841 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 90510
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Featuring three indicator zones for the highest accuracy readings. Macherey Nagel™ Tritest™ pH Paper Rolls give the user the most precise readings possible in pH measurement.
  • Provides rapid and reliable results
  • Shows three different colors for each full pH unit
  • Specially equipped with a hydrophobic barrier between the different indicators
Specifica
Intervallo di pH 42380
Formato Rullo
Da utilizzare con (applicazione) Per una lettura estremamente precisa, queste carte mostrano tre diversi colori per ogni unità pH completa
Graduazioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Quantità 1 ciascuno
Tipo Carta pH