Learn More
Macherey-Nagel™ Carta pH Tritest™
Codice prodotto. 10433151 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di pH:
42380
Dimensione della confezione:
1 rotolo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di pH unitSize
10433151 42380 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10433151 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 90501
Edge
Featuring three indicator zones for the highest accuracy reading. Macherey Nagel™ Tritest™ pH Paper Rolls give the user the most precise readings possible in pH measurement.
  • Provides rapid and reliable results
  • Shows three different colors for each full pH unit
  • Specially equipped with a hydrophobic barrier between different indicators
  • Length: 5 m
Specifica
Intervallo di pH 42380
Formato Rullo
Da utilizzare con (applicazione) Per una lettura estremamente precisa, queste carte mostrano tre diversi colori per ogni unità pH completa
Graduazioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Include 1 roll, 5m length
Quantità 1 ciascuno
Tipo Carta pH
Lunghezza (sistema metrico) 5 m
Larghezza (sistema metrico) 10 mm