Learn More
Trithiocyanuric acid, 95%
Codice prodotto. 10496960 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10496960 5 g Bottiglia in vetro 5g
10299873 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10496960 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 140530050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 638-16-4 | C3H3N3S3 | 177.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 638-16-4
Formula molecolare C3H3N3S3
Molecular Weight (g/mol) 177.26
Numero MDL MFCD00006052
InChI Key WZRRRFSJFQTGGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trithiocyanuric acid, thiocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol, trismercaptotriazine, trimercaptocyanuric acid, cyanuric acid, trithio, usaf th-3, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trithione, s-triazine-2,4,6-trithiol, 2,4,6-triazinetrithiol
PubChem CID 1268121
IUPAC Name 1,3,5-triazinane-2,4,6-trithione
SMILES C1(=S)NC(=S)NC(=S)N1
Specifica
Materiale o nome chimico Trithiocyanuric acid
Punto di fusione >300.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 26, 259
Peso formulazione 177.26
Percent Purity 95%
Forma fisica Amorphous Powder