Learn More
Thermo Scientific™ Soluzione detergente Triton X-100 Surfact-Amps™
Codice prodotto. 13444259 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 ml
250 mL
6 x 10 ml
1 L
Dimensione della confezione:
1000mL
250mL
50mL
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13444259 50 ml 50mL
11891445 6 x 10 ml pezzi 6
13454259 250 mL 250mL
11358311 1 L 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 13444259 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 85111
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Thermo Scientific Triton X-100 Surfact-Amps Detergent Solution is a highly-purified Triton™ X-100 detergent stabilized as a 10% solution (w/v) in variable sizes packaged under nitrogen in 10 mL glass ampules or three sizes of non-leaching HDPE bottles, ensuring their stability and eliminating the accumulation of peroxides and degradation products.
Features of Triton X-100 Surfact-Amps Detergent Solution:
  • Triton X-100—a nonionic detergent for use in various protein methods
  • Accurate—precise 10% detergent solution in ultrapure water
  • Easy-to-use—solution is simple to dispense and dilute for use
  • Exceptionally pure—less than 1.0μeq/mL peroxides and carbonyls
  • Stable—packaged under inert nitrogen gas in glass ampules or HDPE bottles
Specifications for Triton X-100 Surfact-Amps Detergent Solution:
  • Visual: Clear to slightly hazy, colorless solution, free of particulate matter.
  • Concentration: 10.0±1.0%
  • Oxidants: ≤1.0μeq/mL
  • Carbonyls: ≤1.0μeq/mL
  • Suspended Solids: Residue present must not exceed Residue Reference.
Properties of Triton X-100:
  • Molecular Weight: 647 g
  • Detergent Class: Nonionic polyoxyethylene surfactant
  • Aggregation Number: 140
  • Micelle Molecular Weight: 90,000 g
  • Critical Micelle Concentration (CMC): 0.24 mM (0.0155% w/v)
  • Cloud Point: 64°C
  • Dialyzable: No
Triton X-100 is most frequently used as a component of cell lysis buffers or other solutions intended to extract and solubilize proteins.
Related Products
  • Surfact-Amps™ Detergent Sampler (Cat. No. 28340)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Detergent
Content And Storage Store between 20°C and 25°C
Forma Liquid
Product Line Surfact-Amps, Triton
Tipo di reagente Detergent Solution
Quantità 50 ml
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triton X-100 Surfact-Amps Detergent Solution, 50 mL.
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Octylphenol ethoxylate