Learn More
Triton™ X-100 (Electrophoresis), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10102913
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
HDPE Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10102913 100 mL Glass Bottle 100mL
10254583 500 mL HDPE Bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10102913 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP151100
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Per solubilizzazione e permeabilizzazione delle membrane
This nonionic detergent is used to solubilize membranes, permeabilize unfixed eukaryotic membranes, and is a component of lysis buffers for DNA extraction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9002-93-1
Formula molecolare C16H26O2
Molecular Weight (g/mol) 250.38
Numero MDL MFCD00132505
InChI Key JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Polyethylene Glycol p-tert-Octylphenyl Ether
PubChem CID 5590
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Triton™ X-100
Colore Undesignated
Forma fisica Liquid
Punti di ebollizione 270°C
Punto di fusione 6°C
Punto d'intorbidamento 63 to 69°C
Densità 1.067g/cm³
pH 6 to 8
Quantità 100 mL
Identificazione Pass Test
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare 4-(C8H17) C6H4 (OCH2CH2)n OH (n∽10)
Indice di Merck 15, 6850
Informazioni di solubilità Soluble in water
IUPAC Name 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
Peso formulazione 646.86
Grado Elettroforesi
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triton X-100|TS
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico