Descrizione
For solubilization and permeabilization of membranes
Questo detergente non ionico viene utilizzato per solubilizzare le membrane, permeabilizzare le membrane eucariotiche non fissate ed è un componente dei tamponi di lisi per l'estrazione del DNA.
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente giallo |
| CAS | 9002-93-1 |
| Formula molecolare | |
| Peso formulazione | 646.86g/mol |
| Quantità | 2.5L |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Triton X-100
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico